Saltar a
C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 287,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 877,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H16O9
Número CAS:
Peso molecular:
460.39
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67043
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Carboxyfluorescein diacetate has been used to differentiate viable cells from apoptotic cells. Live cells that are not apoptotic accumulate 6-carboxyfluorescein but do not accumulate annexin.
Fluorescent wavelengths λex 492nm; λemm 517nm in 0.1M Tris, pH 8.0.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
21879F7378BP549
description
≥95% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
used as cell viability stain
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
color
white to yellow
color
-
color
white to faint yellow
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble
solubility
acetone: 25 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)