Documentos clave
C4351
Supelco
CoZap for Coomassie Blue removal
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 222,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 222,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
disponibilidad
not available in EU
técnicas
protein staining: suitable
Aplicación
CoZap is used for rapid removal of Coomasie blue stain. The unique CoZap pad is placed directly into your destaining tray and abosrbs all free dye in solution. This eliminates the need to change the destaining solution.
Características y beneficios
Decrease destaining time by 20%
No charcol or dye residues
One pad can destain up to 10 gels
No need to change destaining solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhongyu Li et al.
BMC microbiology, 8, 90-90 (2008-06-11)
C. trachomatis organisms carry a cryptic plasmid that encodes 8 open reading frames designated as pORF1 to 8. It is not clear whether all 8 pORFs are expressed during C. trachomatis infection in humans and information on the functionality of