B0770
Brilliant Blue G
≥80% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
Acid blue 90, Coomassie Brilliant Blue G
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Brilliant Blue G, pure
Quality Level
assay
≥80.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark violet
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.