Merck
C702000
DMT-rC(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 363,00
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Quality Level
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
A702000G702000U701000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)