C-39225
Endothelial Cell Growth Medium MV
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinónimos:
Recommended with C-22220
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 1 vial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22220
Aplicación
Componentes
Calidad
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenido relacionado
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.