Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 μg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 654,00 |
0.5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.150,00 |
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.000,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C205H339N59O63S
Número CAS:
Peso molecular:
4670.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 654,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
CRF is a hypothalamic peptide that releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary. It is also a neurotransmitter in the central nervous system, and is involved in autonomic and endocrine responses to stress.
Releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary; central nervous system neurotransmitter.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?