C3130
Cortisone 21-acetate
≥99%
Sinónimos:
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
Seleccione un Tamaño
US$ 85,60
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 85,60
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
237-240 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clave InChI
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Información sobre el gen
human ... FNTA(2339) , NR3C1(2908)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)