C-27115
Chondrocyte Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
envase
pkg of 500 ml
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Componentes
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.