C2644
Cobalt(II) chloride hexahydrate
98.0-102.0%
Sinónimos:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CoCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
237.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
98.0-102.0%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?