C2470
Coenzyme Q4
≥90%
Sinónimos:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(geranylgeranyl)-1,4-benzoquinone, Q-4, Ubiquinone-20, Ubiquinone-4
About This Item
Productos recomendados
assay
≥90%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C29H44O4/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-17-23(5)18-19-25-24(6)26(30)28(32-7)29(33-8)27(25)31/h12,14,16,18,28-29H,9-11,13,15,17,19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+,23-18+
InChI key
MDLQEORKYVBTDV-INVBOZNNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?