Merck
802891
Sigma-Aldrich
Coenzyme Q10-d9 (dimethoxy-d6, methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.240,00
5 MG
US$ 3.800,00
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.240,00
5 MG
US$ 3.800,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C59D9H81O4
Peso molecular:
872.40
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+9
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
Clave InChI
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)