C1878
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)