C1743
Monoclonal Anti-Cul7 antibody produced in mouse
clone Ab38, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Cullin 7, Anti-KIAA007
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ab38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~180 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 total cel extract
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CUL7(9820)
mouse ... Cul7(66515)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)