C-12530
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC)
500,000 cryopreserved cells
Sinónimos:
SkMC cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human skeletal muscle
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(skeletal muscle)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.