Saltar a
C1159
L-Cycloserine
≥95% (TLC), ketosphinganine synthetase inhibitor, powder
Sinónimos:
(S)-4-Amino-3-isoxazolidone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 79,00
US$ 67,15
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 102,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 256,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 539,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-427-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80799
US$ 67,15
Precio de catálogoUS$ 79,00Ahorre 15 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Cycloserine,
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
146 °C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks sphingosine biosynthesis by inhibition of ketosphinganine synthetase. Cytotoxicity toward neuroblastoma and medulloblastoma cells mediated by suppression of ganglioside synthesis.[1]
L-cycloserine is a potent inhibitor of serine palmitoyltransferase, the first step of sphingolipid synthesis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I875781838714127
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
146 °C
mp
-
mp
235-239 °C
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)