C0857
Chloramphenicol
meets USP testing specifications
Sinónimos:
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
Productos recomendados
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
assay
97.0-103.0%
form
crystalline
mp
149-153 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble 100% (practically)
antibiotic activity spectrum
viruses
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Modo de resistencia: Acetilación por cloranfenicol-acetiltransferasa (gen cat).
Caution
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)