Saltar a
C0253
Chlorambucil
DNA alkylating agent, powder
Sinónimos:
4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 128,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 888,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
304.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-162-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
999011
Form:
powder
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Chlorambucil,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
InChI key
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Application
Chlorambucil has been used:
  • as an alkylating/chemotherapeutic agent to study its anti-inflammatory effects on amyloidogenesis in mice
  • as a positive control to determine the cytotoxicity in murine leukemic monocyte macrophages
  • as an adenine-specific DNA-alkylating reagent in the construction of multifunctional conjugate (8950A-Chb(Cl/OH) for mutation-specific DNA alkylation in HeLa S3 cells
Biochem/physiol Actions
Chlorambucil is a nitrogen mustard alkylating agent that acts as an anti-cancer drug. Chlorambucil binds to membranes, RNA, DNA, and proteins. It exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activity by DNA cross-linking. Chlorambucil shows therapeutic effects against chronic lymphocytic leukemia (CLL) via a p53-dependent mechanism.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1100000Y0001298BP064
Chlorambucil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP064
Chlorambucil
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorambucil
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)