Documentos clave
BR782911
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Inlet Opening System, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiales
PET membrane
descripción
cellGrade(TM) plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782911
tamaño
6 well
tamaño de poro
0.4 μm
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)