BMSW100510
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 10 g, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1005-10
tamaño
10 g
Descripción general
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)