Documentos clave
BMSW10055
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 5 g, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1005-5
tamaño
5 g
Categorías relacionadas
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)