Documentos clave
BMOPTIONC-PREC
B Medical Temperature Recorder 7 Day, 5", Abacus For LF260, L290, L380, P260, P290, P380 (+4C)
Accessory
About This Item
UNSPSC Code:
41103025
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
B Medical Systems
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Temperature Recorder 7 Day, 5", Battery Operated - Abacus For LF260, L290, L380, P260, P290, P380 (+4C)
Application
Accessory
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)