Documentos clave
BM991.8826.02
B Medical F700
Lab / Pharamcy Freezer
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
-20--41 °C temp. range
Al × An × P
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
capacidad
26.38 ft3
peso
603.28 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
  • Premium - Upright, Laboratory Freeze
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Displaywith Proximity Card Access Control
  • 2 Interior Doors
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
Aplicación
Laboratory Refrigeration
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)