Documentos clave
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
Sinónimos:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
-20--86 °C temp. range
Al × An × P
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
capacidad
7.55 ft3
peso
430 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
Aplicación
Laboratory Refrigeration
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)