Documentos clave
BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene device
Características
CE compliant: no
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
capacidad
1.55 ft3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
Aplicación
Cold Chain
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)