BAF189050050
Centrifuge Tube Ice Rack
polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
Sinónimos:
cold tube storage
Seleccione un Tamaño
US$ 112,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 112,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 28 x 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18905-0050
técnicas
cryopreservation: suitable
tamaño
305x178x127 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Dual convenience: Bench top ice rack and Large Spill containment system
- Durable, stackable ice rack holds approximately 67 oz (2 liters) of ice
- The large chilled bath holds twenty-eight 50 ml centrifuge tubes
- Durable polypropylene construction offers chemical resistance
- Steam sterilizable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)