BAF441700000
Microscope View-Pack®
Slide Holder with 3-Ring Binder
Seleccione un Tamaño
US$ 137,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 137,00
Productos recomendados
Materiales
vinyl
Características
16 pockets per page
Holds 16 x slides
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F44170-0000
tamaño
230x270 mm
tamaño de la ranura
1 × 3 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Organize, display and transport microscope slides
- Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
- 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)