Documentos clave
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
white polyethylene
Características
Holds 15 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15981C
tamaño
153x102x21 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1