Documentos clave
B9900
Supelco
LC column replacement Bed Supports
column I.D. 1.5 cm
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 71,00
US$ 71,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 71,00
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
US$ 71,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
1.5 cm
General description
Para usar sólo con adaptadores de flujo.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)