Saltar a
F8517
Flow adapter for Luer-Lock LC columns
column I.D. 2.5 cm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 379,00
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
US$ 379,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F9017
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)