Saltar a
B9688
Pizotifen
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Pizotifen, Pizotyline; 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 509,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NS
Número CAS:
Peso molecular:
295.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-632-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 509,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
InChI key
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pizotifen is a Serotonin antagonist used for prophylaxis of migraine
Pizotifen is a serotonin antagonist acting mainly at the 5-HT1, 5-HT2A and 5HT2C receptors with some antihistamine activity. It is used for the prevention of vascular headache including migraine and cluster headache.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PZ0380PZ0346PZ0037
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)