Merck
B9008
Sigma-Aldrich
Sodium 2-bromoethanesulfonate
≥98%
Sinónimos:
2-Bromoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
211.01
Beilstein/REAXYS Number:
4590828
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
description
anionic
assay
≥98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr
InChI
1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)