Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 178,00 |
Acerca de este artículo
US$ 178,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)\C(C[C@@]35O)=C\c6ccccc6)CC7CC7
InChI
1S/C27H27NO4.C4H4O4.H2O/c29-20-9-8-18-13-21-27(31)14-19(12-16-4-2-1-3-5-16)23(30)25-26(27,22(18)24(20)32-25)10-11-28(21)15-17-6-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-5,8-9,12,17,21,25,29,31H,6-7,10-11,13-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b19-12+;2-1-;/t21-,25+,26+,27-;;/m1../s1
InChI key
AGUNLJBLOJAUKM-ZKJXOIBSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥96% (HPLC), powder | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration) |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form crystalline powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?