Merck
B7884
Sigma-Aldrich
Stearyl behenate
~99%
Sinónimos:
Behenic acid stearyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H80O2
Número de CAS:
Peso molecular:
593.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
assay
~99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c