46408
Stearyl stearate
analytical standard
Sinónimos:
Stearic acid stearyl ester
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
Clave InChI
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?