Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 88,50 |
Acerca de este artículo
US$ 88,50
material
colorless bottle, low-density polyethylene , polypropylene cap, round bottle
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9050
capacity
15 mL
color
white cap
Features and Benefits
- Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
- La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
- Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
- Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
- Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
- La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
- Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material colorless bottle, polypropylene cap, low-density polyethylene , round bottle | material low-density polyethylene , natural bottle, round bottle | material low-density polyethylene , round bottle, white bottle | material low-density polyethylene , white bottle |
| manufacturer/tradename Nalgene® 2750-9050 | manufacturer/tradename Nalgene® 2752-9050 | manufacturer/tradename Nalgene® 2753-9050 | manufacturer/tradename Nalgene® 2751-9050 |
| capacity 15 mL | capacity 15 mL | capacity 15 mL | capacity 15 mL |
| joint Joints threaded neck (15) | joint Joints threaded neck (15) | joint Joints threaded neck (15-415) | joint Joints threaded neck (15-415) |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
| color white cap | color assorted colors cap | color assorted colors cap | color white cap |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?