Documentos clave
B6410
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 175 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 97,10
US$ 97,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 97,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 97,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (38-415)
descripción
Not autoclavable
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2114-0006
botella diám. &veces; Al &veces; An
51 mm × 106 mm × 51 mm
capacidad
175 mL
Descripción general
Square, wide-mouth bottles
Características y beneficios
  • Exhibits chemical resistance to a wide range of acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F)
  • Easy to fill as it has a wide mouth
  • Designed to save space in the freezer
  • Made up of non-toxic materials
  • Nalgene closures enable leak-proof bottles that prevent contamination of reagents
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)