B0939
BAFF active human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
B lymphocyte stimulator, B-cell-activating factor BAFF, BLyS, Dendritic cell-derived TNF-like molecule, TALL-1, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤50 ng/mL ED50
mol peso
18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids)
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TNFSF13B(10673)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
*activity results may vary with PBMC donors.
ED50 ≤ 50 ng/mL
Otras notas
p.I: 6.03
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)