Documentos clave
AXYT300LR
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-300-L-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)