Documentos clave
AXYPCR0208X
PCR strip tubes
amber for optically sensitive samples, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, pkg of 10x125strips/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-0208-X
Corning
envase
pkg of 10x125strips/cs
tamaño
0.2 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)