Documentos clave
AXYFXF180RS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FXF-180-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
165 μL
volumen
165 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)