Documentos clave
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638921 (NA)
Parámetros
3,100 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
137 mm
Diámetro
61 mm
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)