Documentos clave
ADAPA44475-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube
with rubber mat bottom
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637703 (NA)
Parámetros
4,200 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
119 mm
Diámetro
35 mm
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)