Documentos clave
567442
Millipore
Cloruro de sodio
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
packaging
pkg of 10 tablets
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
mp
801 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1