ADAPA44450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube
with rubber mat bottom
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637681 (NA)
Parámetros
4,200 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)