AC-0062A
CD61 (GPIIIa) (EP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
clon
monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
(membrane/cytoplasm)
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Forma física
Otras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)