Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 233,00 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 701,00 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 5.030,00 |
Acerca de este artículo
US$ 233,00
Nombre del producto
Adenine hemisulfate salt, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?