Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 140,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N3O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
261.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-515-6
MDL number:
Form:
powder
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Application
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form crystalline | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?