Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
A6106
Sigma-Aldrich
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Sinónimos:
BPTI, Inhibidor de la tripsina pancreática bovina, Inhibidor de tripsina (básico), Trasylol
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 209,00
25 MG
US$ 833,00
100 MG
US$ 2.230,00
US$ 209,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 209,00
25 MG
US$ 833,00
100 MG
US$ 2.230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C284H432N84O79S7
Número de CAS:
Peso molecular:
6511.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
US$ 209,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Nombre del producto
Aprotinina from bovine lung, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
bovine lung
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
La aprotinina se utiliza en gran medida como un inhibidor de la tripsina.
Biochem/physiol Actions
La aprotinina es un inhibidor competitivo de las proteasas de serina que forma complejos estables con la enzima y bloquea sus centros activos. La unión es reversible, y la mayor parte de los complejos aprotinina-proteasa se disociarán a niveles de pH extremo de >10 o <3. Desde el punto de vista estructural, la aprotinina es una proteína globular monómera procedente del pulmón bovino que consta de 58 aminoácidos dispuestos en una sola cadena polipeptídica con tres puentes disulfuro reticulantes.
Unit Definition
Una unidad inhibidora de tripsina (TIU) disminuirá la actividad de dos unidades de tripsina en un 50%, donde una unidad de tripsina hidrolizará 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto a un pH de 7,8 y 25 °C. Otra unidad comúnmente utilizada es la KIU, donde 1 TIU = 1300 KIU.
One trypsin inhibitor unit (TIU) will decrease the activity of 2 trypsin units by 50% where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-α-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide (BAPNA) per min at pH 7.8 at 25 °C.
Preparation Note
A further purification of A1153 to yield a product with slightly higher activity and purity
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cecilia B Levandowski et al.
PLoS biology, 19(8), e3001364-e3001364 (2021-08-06)
The naturally occurring Δ40p53 isoform heterotetramerizes with wild-type p53 (WTp53) to regulate development, aging, and stress responses. How Δ40p53 alters WTp53 function remains enigmatic because their co-expression causes tetramer heterogeneity. We circumvented this issue with a well-tested strategy that expressed
Luciana Mateus Gonçalves et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 602519-602519 (2021-02-02)
Pancreatic islets are clusters of endocrine cells that secrete different hormones to regulate blood glucose levels. Efficient hormone secretion requires a close interaction of endocrine cells with their vascular system. Islets receive blood through feeding arteriole(s) that branch into capillaries
Luming Wan et al.
Nature metabolism, 4(1), 29-43 (2022-01-08)
Severe cases of infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) are associated with elevated blood glucose levels and metabolic complications. However, the molecular mechanisms for how SARS-CoV-2 infection alters glycometabolic control are incompletely understood. Here, we connect the
Benjamin J Patty et al.
Nature protocols, 16(5), 2633-2666 (2021-04-30)
Determining chromatin-associated protein localization across the genome has provided insight into the functions of DNA-binding proteins and their connections to disease. However, established protocols requiring large quantities of cell or tissue samples currently limit applications for clinical and biomedical research
Verena van der Heide et al.
Cell reports, 38(11), 110508-110508 (2022-03-06)
Concerns that infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), may cause new-onset diabetes persist in an evolving research landscape, and precise risk assessment is hampered by, at times, conflicting evidence.
Artículos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.