Saltar a
A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
Sinónimos:
BPTI, Inhibidor de la tripsina pancreática bovina, Inhibidor de tripsina (básico), Trasylol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 127,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 310,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 531,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.100,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.400,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Aprotinina from bovine lung, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-7 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
La aprotinina se utiliza en gran medida como un inhibidor de la tripsina.
Biochem/physiol Actions
La aprotinina es un inhibidor competitivo de las proteasas de serina que forma complejos estables con la enzima y bloquea sus centros activos. La unión es reversible, y la mayor parte de los complejos aprotinina-proteasa se disociarán a niveles de pH extremo de >10 o <3. Desde el punto de vista estructural, la aprotinina es una proteína globular monómera procedente del pulmón bovino que consta de 58 aminoácidos dispuestos en una sola cadena polipeptídica con tres puentes disulfuro reticulantes.
Preparation Note
This product is an affinity purified lyophilized powder purified to remove trace impurities. It has an activity of 3-7 TIU/mg.
Other Notes
Una unidad inhibidora de tripsina (TIU) disminuirá la actividad de dos unidades de tripsina en un 50%, donde una unidad de tripsina hidrolizará 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto a un pH de 7,8 y 25 °C. Otra unidad comúnmente utilizada es la KIU, donde 1 TIU = 1300 KIU.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1153A342810820
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
crystalline (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina from bovine lung
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)