Merck
A5912
Supelco
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
~98% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
260.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
~98% (HPLC)
solubilidad
acetic acid: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
Clave InChI
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min.
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 12:1 ratio of acrylamide:BAC is recommended for DNA purification. A one gram slice of a 4% gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT, TBE solution (pH 8.3) in less than 30 min. The pH of 8.3 is optimum for rapid dissolution of the gel.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)